Learn More
Eslicarbazepine Acetate, Mikromol™
Codice prodotto. 30049529
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049529 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30049529 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3544.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Eslicarbazepine Acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Eslicarbazepine Acetate
CAS 236395-14-5
Nomi componenti o analita Eslicarbazepine Acetate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H16 N2 O3
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo (10S)-10-(Acetyloxy)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-(-)-10-Acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-(-)-10-Acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-10-Acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, BIA 2-093, Eslicarbazepine acetate, Exelief, Sep 0002093
InChI Formula InChI=1S/C17H16N2O3/c1-11(20)22-16-10-12-6-2-4-8-14(12)19(17(18)21)15-9-5-3-7-13(15)16/h2-9,16H,10H2,1H3,(H2,18,21)/t16-/m0/s1
SMILES CC(=O)O[C@H]1Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13
IUPAC Name [(5S)-11-carbamoyl-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-5-yl] acetate
Molecular Weight (g/mol) 296.32
Quantità 100 mg
Peso formulazione 296.1161 g/mol