Learn More
Eslicarbazepine, MedChemExpress
Descrizione
Eslicarbazepine is an oral anticonvulsant indicated for the adjunctive treatment of partial seizures.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Eslicarbazepine |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 104746-04-5 |
| Colore | Off-White |
| Quantità | 25 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C15H14N2O2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Sinonimo | BIA 2-194 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 250 mg/mL (983.17 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only