Learn More
Esonarimod, MedChemExpress
Codice prodotto. 16487768
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16487768 10 mg -
16487616 100 mg 100mg
16443737 50 mg 50mg
16430238 5 mg 5mg
16401819 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16487768 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY19440
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Esonarimod (KE-298) is an antirheumatic agent.
Esonarimod (KE-298) is an antirheumatic agent.
Specifica
Materiale o nome chimico Esonarimod
Forma fisica Solid
CAS 101973-77-7
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H16O4S
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo KE-298
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (356.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C(C(CC(CSC(C)=O)C(O)=O)=O)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 280.34
Peso formulazione 280.34
Percent Purity 99.94%
Grado Research
Research purposes only