Learn More
Esprocarb 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Esprocarb |
| CAS | 85785-20-2 |
| Nomi componenti o analita | Esprocarb |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C15 H23 N O S |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO/IEC 17025 |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H23NOS/c1-5-16(13(4)12(2)3)15(17)18-11-14-9-7-6-8-10-14/h6-10,12-13H,5,11H2,1-4H3 |
| Tipo di soluzione | Single Solution |
| SMILES | CCN(C(C)C(C)C)C(=O)SCc1ccccc1 |
| Vedi altri risultati |