Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Digital Counter Pen
Codice prodotto. 12038918 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di display:
LCD
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di display Dimensione della confezione
12038918 LCD Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12038918 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 2061030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.60€
    20.54€ / pezzi 1
    Risparmia 2.06€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The Counter Pen is a combination of marker and digital counter, designed for the lab and plant. Use it to count cell growth, inventory parts and tally samples received. The counter beeps each time a mark is made. LCD simultaneously displays total and can be reset at the touch of a button.
  • Automatically beeps every time a touch is made
  • East to read LCD displays up to 99,999
Specifica
Tipo di display LCD
Descrizione Digital counter pen
Materiale Durable ABS plastic
Diametro (sistema metrico) 1.5 cm
Lunghezza (sistema metrico) 15.2 cm
Peso (sistema imperiale) 1 oz.
Peso (sistema metrico) 28.35 g
Da utilizzare con (applicazione) Microbiology, cell counting, tally counting, inventory parts counting
Include Cap