Learn More
Thermo Scientific Chemicals Estradiene dione
Codice prodotto. 16584244 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16584244 5 g 5g
16574244 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16584244 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 463770050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5571-36-8
Formula molecolare C20H26O3
Molecular Weight (g/mol) 314.43
InChI Key XUOQKQRMICQUQC-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name 11a-methyl-1,2,3,3a,3b,4,5,6,8,9,11,11a-dodecahydrospiro[cyclopenta[a]phenanthrene-7,2'-[1,3]dioxolan]-1-one
SMILES CC12CC=C3C(CCC4=C3CCC3(C4)OCCO3)C1CCC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Estradiene dione
Punto di fusione 156.0°C
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in hot ethanol
Peso formulazione 314.43