Learn More
β-Estradiol 17-acetate, MedChemExpress
Descrizione
β-Estradiol 17-acetate is a metabolite of estradiol.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | β-Estradiol 17-acetate |
| CAS | 1743-60-8 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C20H26O3 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 17-acetate |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (318.05 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]1([C@H]2OC(C)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=C4C=CC(O)=C3)([H])[C@]4([H])CC1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 314.42 |
| Show More |
Research purposes only