missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estradiol 17-Valerate, TRC

Codice prodotto. 18080600
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18080600 10 g 10g
18003720 5 g 5g
18000210 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18080600 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE88886010G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 979-32-8
Formula molecolare C23 H32 O3
Molecular Weight (g/mol) 356.5
Sinonimo Estradiol Valerate, (17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol 17-pentanoate, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17β)-, 17-pentanoate (9CI, ACI), Estradiol valerate (6CI), Estradiol, 17-valerate (7CI, 8CI), 3-Hydroxy-17β-valeroyloxyestra-1,3,5(10)-triene, Atladiol, Climaval, Deladiol, Delahormone unimatic, Delestrogen, Delestrogen 4x, Dura-Estradiol, E2 valerate, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol 17-valerate, Estradiol 17β-valerate, Estradiol valerat, Estradiol valerianate, Estraval, Femogex, Gynogen LA, Gynogen LA 40, Gynokadin, Meriestra, Neofollin, NSC 17590, Nuvelle, Oestradiol valerinate, Pelanin Depot, Pharlon, Primofol-Depot, Primogyn-Depot, Progynon-Depot, Progynova, Valergen, Valest
IUPAC Name [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] pentanoate
SMILES CCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C

Specifica

Materiale o nome chimico 17-beta-Estradiol-17-Valerate
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C23H32O3/c1-3-4-5-22(25)26-21-11-10-20-19-8-6-15-14-16(24)7-9-17(15)18(19)12-13-23(20,21)2/h7,9,14,18-21,24H,3-6,8,10-13H2,1-2H3/t18-,19-,20+,21+,23+/m1/s1
Peso formulazione 356.2351
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.