missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Estradiol 17Beta-sulfate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Estradiol 17Beta-sulfate |
| CAS | 3233-69-0 |
| Formula molecolare | C18H24O5S |
| Quantità | 1 mg |
| Sinonimo | Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17β)-, 17-(hydrogen sulfate) (9CI, ACI), Estradiol, 17-(hydrogen sulfate) (7CI, 8CI), 17β-Estradiol 17-sulfate, 3,17β-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-triene 17-sulfate, Estradiol 17-sulfate, Estradiol 17β-sulfate |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H24O5S/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)23-24(20,21)22/h3,5,10,14-17,19H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22)/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1 |
| SMILES | OC1=CC(CC[C@]([C@]2([H])CC[C@@H]3OS(O)(=O)=O)([H])[C@]4([H])CC[C@@]23C)=C4C=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 352.45 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?