Learn More
Estradiol 3-sulfamate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16482368
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
20mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16482368 5 mg -
16480686 20 mg 20mg
16480169 10 mg 10mg
16423159 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16482368 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYU00112
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Estradiol 3-sulfamate (BLE 00084; E2MATE; ES-J 995) is a potent, long-acting, and orally active steroid sulfatase inhibitor; inhibits estrone sulfatase with an IC50 of 251 nM and a Ki of 133 nM.
Estradiol 3-sulfamate (BLE 00084
Specifica
Materiale o nome chimico Estradiol 3-sulfamate
CAS 172377-52-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H25NO4S
Quantità 5 mg
Sinonimo BLE 00084 E2MATE ES-J 995
Informazioni di solubilità DMSO : 62.5 mg/mL (177.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1([C@H]2O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=C4C=CC(OS(N)(=O)=O)=C3)([H])[C@]4([H])CC1
Molecular Weight (g/mol) 351.46
Peso formulazione 351.46
Percent Purity 99.5%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only