Learn More
Estradiol 3-Sulfate 17Beta-Glucuronide Dipotassium Salt, TRC
Codice prodotto. 30384442
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30384442 2.5 mg -
30369487 1 mg 1mg
30384823 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30384442 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE8888302.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10392-35-5
Formula molecolare C24 H30 O11 S . 2 K
Molecular Weight (g/mol) 604.75
Sinonimo Estradiol 3-Sulfate 17-B-Glucuronide Dipotassium Salt
IUPAC Name dipotassium;(2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-3-sulfonatooxy-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]oxy]oxane-2-carboxylate
SMILES [K+].[K+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OS(=O)(=O)[O-])ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)[O-]
Specifications
Materiale o nome chimico Estradiol 3-sulfate 17beta-Glucuronide dipotassium salt
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C24H32O11S.2K/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(35-36(30,31)32)10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)33-23-20(27)18(25)19(26)21(34-23)22(28)29;;/h3,5,10,14-21,23,25-27H,2,4,6-9H2,1H3,(H,28,29)(H,30,31,32);;/q;2*+1/p-2/t14-,15-,16+,17+,18+,19+,20-,21+,23-,24+;;/m1../s1
Peso formulazione 604.0783