Learn More
Estradiol benzoate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16442319
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16442319 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16442319 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1192
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress Estradiol Benzoate (β-Estradiol 3-benzoate), a prodrug of estradiol, acts as a steroid sex hormone. It exhibits mild anabolic and metabolic properties, and increases blood coagulability.
Estradiol Benzoate (β-Estradiol 3-benzoate), a prodrug of estradiol, acts as a steroid sex hormone. It exhibits mild anabolic and metabolic properties, and increases blood coagulability.
Specifica
Materiale o nome chimico Estradiol benzoate
CAS 50-50-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H28O3
Quantità 1 g
Sinonimo β-Estradiol 3-benzoate 17β-Estradiol 3-benzoate
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (265.61 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@@]12[C@@H](O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=C(C=CC(OC(C5=CC=CC=C5)=O)=C4)[C@@]3([H])CC2
Molecular Weight (g/mol) 376.49
Peso formulazione 376.49
Percent Purity 98.04%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only