Learn More
Estradiol (cypionate), MedChemExpress
Descrizione
Estradiol cypionate is a 17 β-cyclopentylpropinate ester of estradiol, inhibits ET-1 synthesis via estrogen receptor
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Estradiol (cypionate) |
| CAS | 313-06-4 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C26H36O3 |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 30 mg/mL (75.65 mM) |
| SMILES | C[C@@]12[C@@H](OC(CCC3CCCC3)=O)CC[C@@]1([H])[C@]4([H])CCC5=C(C=CC(O)=C5)[C@@]4([H])CC2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 396.56 |
| Peso formulazione | 396.56 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only