Learn More
Estradiol, MedChemExpress
Description
Estradiol (β-Estradiol) is a steroid hormone and the major female sex hormone. Estradiol can up-regulate the expression of neural markers of human endometrial stem cells (hEnSCs) and promote their neural differentiation. Estradiol can be used for the research of cancers, neurodegenerative diseases and neural tissue engineering.
Spécification
Spécification
| Materiale o nome chimico | Estradiol |
| CAS | 50-28-2 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C18H24O2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | β-Estradiol E2 17β-Estradiol 17β-Oestradiol |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 50 mg/mL (183.57 mM) ∣Ethanol : 20 mg/mL (73.43 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]1([C@H]2O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=C4C=CC(O)=C3)([H])[C@]4([H])CC1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 272.38 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?