Learn More
β-Estradiol, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11428030 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11428030 100 g
11408030 5 g
11418030 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11428030 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210165680
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Identificatori chimici
CAS 50-28-2
Formula molecolare C18H24O2
Molecular Weight (g/mol) 272.388
InChI Key VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Sinonimo estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin
PubChem CID 5757
ChEBI CHEBI:16469
IUPAC Name (8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
Specifica
Materiale o nome chimico β-Estradiol
Quantità 100 g
Peso formulazione 272.4
Forma fisica Solid