Learn More
β-Estradiol, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11488020 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11488020 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11488020 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 02101656.2
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
  • β-Estradiol is used to study cell differentiation and transformations (tumorigenicity)
  • The pharmacology and HPLC determination of β-Estradiol in plasma and urine have been reported
Specifica
Materiale o nome chimico β-ESTRADIOL
CAS 50-28-2
Punto di fusione 173°C to 179°C
Colore White
Formula molecolare C18H24O2
Formula lineare C18H24O2
Numero MDL MFCD00003693
Quantità 250 mg
Sinonimo estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin
Informazioni di solubilità Almost insoluble in water(50mg/mL-clear, colorless solution). Freely soluble in alcohol; soluble in acetone, dioxane, other organic solvents; solutions of fixed alkali hydroxides; sparingly soluble in vegetable oils; soluble in methanol:CHCl3 (1:1)
InChI Key VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
IUPAC Name (8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molecular Weight (g/mol) 272.388
PubChem CID 5757
ChEBI CHEBI:16469
Peso formulazione 272.39
Forma fisica Powder