Learn More
R&D Systems™ Estradiol Parameter Assay Kit
Descrizione
The Estradiol Parameter Assay Kit quantifies multi-species Estradiol in cell culture supernates (100 ul), serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul).
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 12.30 - 3000pg/mL |
| Assay Sensitivity | 12.1pg/mL |
| Coniugato | Biotin |
| Linea di prodotti | R&D Systems |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum |
| Specificità | Estradiol levels in various samples. This assay cross-reacts 0.07% with 17 alpha-ethynylestradiol, 0.03% with 17 beta-estradiol 3-Benzoate, 0.86% with Estriol, 0.26% with Estrone and 0.06% with Progesterone. |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| Quantità | 1 x 96-well Plate |
| Volume del campione | Cell Culture Supernates (100uL),Serum (100uL),EDTA Plasma (100uL),Heparin Plasma (100uL) |
| Requisiti di stoccaggio | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |