missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Estradiol Valerate, Mikromol™
Descrizione
Estradiol Valerate
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 17-beta-Estradiol-17-Valerate |
| CAS | 979-32-8 |
| Nomi componenti o analita | 17-beta-Estradiol-17-Valerate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C23 H32 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Estradiol Valerate, Estradiol 17-valerate, Atladiol, Climaval, Deladiol, Delahormone unimatic, Delestrogen, Delestrogen 4x, Dura-Estradiol, Estradiol valerianate, Estraval, Femogex, Gynogen LA, Gynogen LA 40, NSC 17590, Neofollin, Nuvelle, Oestradiol valerinate, Pelanin Depot, Pharlon, Primofol-Depot, Primogyn-Depot, Progynon-Depot, Progynova, Valergen, (17beta)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol 17-pentanoate, 3-Hydroxy-17beta-valeroyloxyestra-1,3,5(10)-triene, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol 17-valerate, Estradiol 17beta-valerate |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H32O3/c1-3-4-5-22(25)26-21-11-10-20-19-8-6-15-14-16(24)7-9-17(15)18(19)12-13-23(20,21)2/h7,9,14,18-21,24H,3-6,8,10-13H2,1-2H3/t18-,19-,20+,21+,23+/m1/s1 |
| SMILES | CCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC Name | [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] pentanoate |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?