Learn More
Estradiol valerianate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16441038
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16441038 5 g 5g
16422259 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16441038 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0672
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Estradiol valerianate (β-estradiol 17-valerate) is a synthetic estrogen widely used in combination with other steroid hormones in hormone replacement therapy drugs.
Estradiol valerianate (β-estradiol 17-valerate) is a synthetic estrogen widely used in combination with other steroid hormones in hormone replacement therapy drugs.
Specifica
Materiale o nome chimico Estradiol valerianate
CAS 979-32-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H32O3
Quantità 5 g
Sinonimo β-Estradiol 17-valerate
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (140.25 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@@]1([C@H]2OC(CCCC)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=C4C=CC(O)=C3)([H])[C@]4([H])CC1
Molecular Weight (g/mol) 356.5
Peso formulazione 356.5
Percent Purity 99.24%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only