Learn More
Estragole, Mikromol™
Codice prodotto. 17951976
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17951976 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17951976 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0164.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Estragole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Estragole
CAS 140-67-0
Nomi componenti o analita Estragole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H12 O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Estragole, Benzene, 1-methoxy-4-(2-propen-1-yl)-, Anisole, p-allyl- (8CI), Benzene, 1-methoxy-4-(2-propenyl)- (9CI), Estragole (6CI), Ether, p-allylphenyl methyl (7CI), 1-Allyl-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-(2-propen-1-yl)benzene, 1-Methoxy-4-(2-propenyl)benzene, 3-(4-Methoxyphenyl)-1-propene, 3-(4-Methoxyphenyl)propene, 3-(p-Methoxyphenyl)-1-propene, 3-(p-Methoxyphenyl)propene, 4-Allylanisole, 4-Allylmethoxybenzene, 4-Methoxyallylbenzene, AUSTL 21320, Chavicol methyl ether, Chavicol, O-methyl-, Chavicol, methyl-, Esdragol, Esdragole, Esdragon, Esteragol, Estragenole, Estragol, Isoanethole, Methyl chavicol, NSC 404113, O-Methylchavicol, p-Allylanisole, p-Allylphenyl methyl ether, p-Methoxyallylbenzene
InChI Formula InChI=1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3,5-8H,1,4H2,2H3
SMILES COc1ccc(CC=C)cc1
IUPAC Name 1-methoxy-4-prop-2-enylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 148.2
Quantità 100 mg
Peso formulazione 148.0888 g/mol