Learn More
Estriol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15539523 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
15539523 5 g 5g
15529523 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15539523 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 460490050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Add to basket
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50-27-1
Formula molecolare C18H24O3
Molecular Weight (g/mol) 288.38
InChI Key PROQIPRRNZUXQM-ZXXIGWHRSA-N
Sinonimo estriol, oestriol, estratriol, ovestin, ovestrion, trihydroxyestrin, destriol, tridestrin, aacifemine, oestratriol
PubChem CID 5756
ChEBI CHEBI:27974
IUPAC Name (8R,9S,13S,14S,16R,17R)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,16,17-triol
SMILES CC12CCC3C(C1CC(C2O)O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
Specifications
Materiale o nome chimico Estriol
Punto di fusione 280.0°C to 282.0°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 288.38
Percent Purity 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • Estriol
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Hazard Statement
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.