Learn More
Estriol, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Estriol |
| CAS | 50-27-1 |
| Nomi componenti o analita | Estriol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C18 H24 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Estriol, Aacifemine, Colpogyn, Destriol, Estratriol, Follicular hormone hydrate, Gynasan, Holin V, Hormomed, Incurin, Klimax E, Klimoral, NSC 12169, OE3, Oekolp, Oestriol, Ortho-Gynest, Ovesterin, Ovestin, Ovo-Vinces, Theelol, Tridestrin, Trihydroxyestrin, Triovex, (16alpha,17beta)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, 13beta-Methyl-1,3,5(10)-gonatriene-3,16alpha,17beta-triol, 16alpha,17beta-Estriol, 16alpha-Estriol, 16alpha-Hydroxyestradiol, 3,16alpha,17beta-Estriol, 3,16alpha,17beta-Trihydroxyestra-1,3,5(10)-triene, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16alpha,17beta-triol |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O |
| Vedi altri risultati |