Learn More
Estriol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498286
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16498286 100 mg 100mg
16432126 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16498286 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0412
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Estriol is an antagonist of the G-protein coupled estrogen receptor in estrogen receptor-negative breast cancer cells.
Estriol is an antagonist of the G-protein coupled estrogen receptor in estrogen receptor-negative breast cancer cells.
Specifica
Materiale o nome chimico Estriol
CAS 50-27-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H24O3
Quantità 100 mg
Sinonimo Oestriol
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (866.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.47 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES C[C@@]1([C@H]2O)[C@](C[C@H]2O)([H])[C@@](CCC3=C4C=CC(O)=C3)([H])[C@]4([H])CC1
Molecular Weight (g/mol) 288.38
Peso formulazione 288.38
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only