Learn More
Estriol Trisulfate Trisodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30011989
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30011989 5 mg 5mg
30004262 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30011989 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE8889705MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100940-55-4
Formula molecolare C18H21Na3O12S3
Molecular Weight (g/mol) 594.52
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OS(=O)(=O)[O-])ccc34)[C@@H]1C[C@@H](OS(=O)(=O)[O-])[C@@H]2OS(=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Estriol Trisulfate Trisodium Salt
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H24O12S3.3Na/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(28-31(19,20)21)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(29-32(22,23)24)17(18)30-33(25,26)27;;;/h3,5,8,13-17H,2,4,6-7,9H2,1H3,(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;/q;3*+1/p-3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+;;;/m1.../s1
Peso formulazione 593.9888