Learn More
Estrogen Receptor Ab-17 Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ Estrogen Receptor Ab-17, Rabbit Polyclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
213.00€ - 1085.00€
Specifica
Antigene Estrogen Receptor Ab-17
Concentrazione 1mg/mL
Applicazioni Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Forma Metodo di purificazione Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Forma Metodo di purificazione Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12603017
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
RB-1521-P0
Concentrated Purified with BSA and azide 100 μL
213.00€
100µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
12633017
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
RB-1521-PABX
Concentrated Purified without BSA and azide 1 mL
1085.00€
1mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
12693007
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
RB-1521-P
Concentrated Purified with BSA and azide 1 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12623017
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
RB-1521-P1ABX
Concentrated Purified without BSA and azide 500 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12613017
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
RB-1521-P1
Concentrated Purified with BSA and azide 500 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
The ER gene consists of more than 140kb of genomic DNA divided into 8 exons and is translated into a protein with six functionally discrete domains required for transcription activation function, binding to estrogen response element (ERE) constitutive dimerization, binding to heat shock proteins, and ligand recognition. The ER is an important regulator of growth and differentiation in the mammary gland. Presence of ER in breast tumors indicates an increased likelihood of response to anti-estrogen (e.g. tamoxifen) therapy.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Rat, Mouse, Rabbit, Sheep, Pig and Cow. Others not known.
Epitope: N-terminal
Immunogen: A synthetic peptide from the N-terminus of human estrogen receptor, α protein
Molecular Weight: 67 kDa
Positive Control: MCF-7 cells, Breast CA
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation (Denatured verified)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
Specifica
Estrogen Receptor Ab-17
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Steroids Hormones and Growth Factors
A synthetic peptide from the N-terminus of human estrogen receptor, alpha protein
Primary
1mg/mL
Polyclonal
Concentrated
RUO
Bovine, Human, Mouse, Porcine, Rabbit, Rat