Learn More
Estrone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478428
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16478428 10 g -
16460838 5 g 5g
16412109 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16478428 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0234
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Estrone (E1) is a natural estrogenic hormone. Estrone is the main representative of the endogenous estrogens and is produced by several tissues, especially adipose tissue. Estrone is the result of the process of aromatization of androstenedione that occurs in fat cells.
Estrone (E1) is a natural estrogenic hormone. Estrone is the main representative of the endogenous estrogens and is produced by several tissues, especially adipose tissue. Estrone is the result of the process of aromatization of androstenedione that occurs in fat cells.
Specifica
Materiale o nome chimico Estrone
CAS 53-16-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H22O2
Quantità 10 g
Sinonimo E1 Oestrone
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (92.47 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]1([C@](CC2)([H])[C@]3([H])CCC4=C(C=CC(O)=C4)[C@@]3([H])CC1)C2=O
Molecular Weight (g/mol) 270.37
Peso formulazione 270.37
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only