Learn More
Estropipate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16444587
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16444587 50 mg 50mg
16428698 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16444587 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1361
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress Estropipate is a form of estrogen, used to treat symptoms of menopause, also used to prevent osteoporosis.
Estropipate is a form of estrogen, used to treat symptoms of menopause, also used to prevent osteoporosis.
Specifica
Materiale o nome chimico Estropipate
CAS 7280-37-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H32N2O5S
Quantità 50 mg
Sinonimo Piperazine estrone sulfate Estrone sulfate piperazine salt
Informazioni di solubilità DMSO : 110 mg/mL (251.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]1([C@](CC2)([H])[C@]3([H])CCC4=C(C=CC(OS(=O)(O)=O)=C4)[C@@]3([H])CC1)C2=O.N5CCNCC5
Molecular Weight (g/mol) 436.56
Peso formulazione 436.56
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only