Specifica
| Materiale o nome chimico | Eszopiclone |
| Quantità | 1 g |
| Solubilità | Solubility aq. soln.: insoluble. |
| Punto di fusione | 202.0°C to 206.0°C |
| Peso formulazione | 388.81 |
| InChI Key | GBBSUAFBMRNDJC-INIZCTEOSA-N |
| SMILES | CN1CCN(CC1)C(=O)O[C@@H]1N(C(=O)C2=NC=CN=C12)C1=CC=C(Cl)C=N1 |
| IUPAC Name | (5S)-6-(5-chloropyridin-2-yl)-7-oxo-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4-methylpiperazine-1-carboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 388.81 |