Learn More
Etacrynic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 17941916
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17941916 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17941916 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1207.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Etacrynic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Etacrynic Acid
CAS 58-54-8
Nomi componenti o analita Etacrynic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H12 Cl2 O4
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2-[2,3-Dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy]acetic Acid, [4-(2-Methylenebutyryl)-2,3-dichlorophenoxy]acetic Acid, Crinuril, Edecril, Edecrin, Edecrina, Endecril, Etacrynic acid, Etakrinic acid, Hidromedin, Hydromedin, MK 595, Mingit, NSC 624008, NSC 85791, Otacril, Reomax, Taladren, Uregit, [2,3-Dichloro-4-(2-methylenebutanoyl)phenoxy]acetic acid, Acetic acid, 2-[2,3-dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy], Acetic acid, [2,3-dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy]- (9CI), Acetic acid, [2,3-dichloro-4-(2-methylenebutyryl)phenoxy]- (8CI), 2,3-Dichloro-4-(2-ethyl-1-oxo-2-propenyl)-phenoxyacetic acid, Ethacrynic acid, [2,3-Dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy]acetic acid, [2,3-Dichloro-4-(2-methylenebutyryl)phenoxy]acetic acid, [4-(2-Methylenebutyryl)-2,3-dichlorophenoxy]acetic acid, [[2,3-Dichloro-4-[2-(methylene)butanoyl]phenyl]oxy]acetic acid, Etacrynic Acid
InChI Formula InChI=1S/C13H12Cl2O4/c1-3-7(2)13(18)8-4-5-9(12(15)11(8)14)19-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17)
SMILES CCC(=C)C(=O)c1ccc(OCC(=O)O)c(Cl)c1Cl
IUPAC Name 2-[2,3-dichloro-4-(2-methylidenebutanoyl)phenoxy]acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 303.14
Quantità 250 mg
Peso formulazione 302.0113 g/mol