Learn More
Etazolate, TRC
Codice prodotto. 30375625
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30375625 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30375625 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE8892505MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Etazolate
CAS 51022-77-6
Formula molecolare C14 H19 N5 O2
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H19N5O2/c1-5-19-13-10(8-16-19)12(18-17-9(3)4)11(7-15-13)14(20)21-6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3,(H,15,18)
SMILES CCOC(=O)c1cnc2c(cnn2CC)c1NN=C(C)C
IUPAC Name ethyl 1-ethyl-4-(2-propan-2-ylidenehydrazinyl)pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 289.33
Peso formulazione 289.1539