Descrizione
- ETFE Construction
- For use with Dispensette™ seripettor™ Titrette™ and QuikSip™ Bottle-top dispensers
Specifica
Specifica
| Materiale | ETFE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dispensette™, seripettor™, Titrett™, QuikSip™ |
| Dimensioni filo | GL 32 - 33 |