Learn More
Cytiva Tubi capillari in ETFE
Codice prodotto. 10794662 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Overall Length (Metric):
2 m
3 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.75 mm
0.8 mm
1 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Overall Length (Metric) Diametro (sistema metrico) interno unitSize
10794662 2 m 0.8 mm Pezzo
10722667 3 m 1 mm Pezzo
11525734 2 m 0.75 mm pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10794662 Fornitore Cytiva N. del fornitore 19743501
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with ÄKTA chromatography systems. Cytiva ETFE Capilary Tubing is available in a range of sizes.
Tubo in etilene tetrafluoroetilene (ETFE) per l'erogazione controllata di liquido nei sistemi cromatografici.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con Sistemi cromatografici ÄKTA
Tipo Tubi capillari
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.07 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.8 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 1.8 mm
Overall Length (Metric) 2 m
Materiale ETFE