Learn More
Cytiva Tubi capillari in ETFE
Codice prodotto. 11525734 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Overall Length (Metric):
2 m
3 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.75 mm
0.8 mm
1 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Overall Length (Metric) Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
11525734 2 m 0.75 mm pezzi 2
10794662 2 m 0.8 mm Pezzo
10722667 3 m 1 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11525734 Fornitore Cytiva N. del fornitore 18111974
For use with ÄKTA chromatography systems. Cytiva ETFE Capilary Tubing is available in a range of sizes.
Tubo in etilene tetrafluoroetilene (ETFE) per l'erogazione controllata di liquido nei sistemi cromatografici.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con Sistemi cromatografici ÄKTA
Tipo Tubi capillari
Diametro (sistema imperiale) esterno 1/16in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.75 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.58 mm
Overall Length (Metric) 2 m
Materiale ETFE