Learn More
Cole-Parmer™ Square Tipped Autoclavable Tezfel (ETFE) Tongs
Codice prodotto. 11755279 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
254 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
11755279 254 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11755279 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0644200
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Get a grip on your samples with these Square Tipped Autoclavable Tezfel (ETFE) Tongs.
  • Autoclavable.
  • Tefzel ETFE tongs measures 10 in. long and has 3/4 in. wide squared tips.
  • Use to reach into deep tanks.
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Use to reach into deep tanks
Lunghezza (sistema imperiale) 10 in.
Quantità 1 Ea.
Stile punta Square
Lunghezza (sistema metrico) 254 mm
Materiale ETFE
Tipo Tongs