Learn More
Cytiva ETFE Tubing
Codice prodotto. 12534507 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Overall Length (Metric):
2 m
Dimensione della confezione:
2m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Overall Length (Metric) unitSize
12534507 2 m 2m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12534507 Fornitore Cytiva N. del fornitore 18112136
Solo null disponibili
Specifica
Tipo Tubing
Descrizione ETFE Tubing, 2 m, i.d. 0.25 mm, o.d. 1/16 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 1.58 mm
Overall Length (Metric) 2 m
Materiale ETFE