Learn More
Ethacridine lactate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16408866
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16408866 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16408866 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB2174
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress Ethacridine lactate (Acrinol) is a widely used antiseptic and abortifacient. Ethacridine lactate is effective against Staphylococcus aureus and other gram-positive cocci. Ethacridine lactate is also a poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) inhibitor.
Ethacridine lactate (Acrinol) is a widely used antiseptic and abortifacient. Ethacridine lactate is effective against Staphylococcus aureus and other gram-positive cocci. Ethacridine lactate is also a poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico Ethacridine lactate
Forma fisica Solid
CAS 1837-57-6
Colore Yellow
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H21N3O4
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Acrinol
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (291.22 mM)
SMILES CC(O)C(O)=O.NC1=CC2=NC3=CC=C(OCC)C=C3C(N)=C2C=C1
Molecular Weight (g/mol) 343.38
Peso formulazione 343.38
Percent Purity 99.62%
Grado Research
Research purposes only