Learn More
Ethacridine lactate, MedChemExpress
Product Code. 16408866
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16408866 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 16408866 Supplier Medchem Express Supplier No. HYB2174
 Restricted Item
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress Ethacridine lactate (Acrinol) is a widely used antiseptic and abortifacient. Ethacridine lactate is effective against Staphylococcus aureus and other gram-positive cocci. Ethacridine lactate is also a poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) inhibitor.
Ethacridine lactate (Acrinol) is a widely used antiseptic and abortifacient. Ethacridine lactate is effective against Staphylococcus aureus and other gram-positive cocci. Ethacridine lactate is also a poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) inhibitor.
Specifications
Chemical Name or Material Ethacridine lactate
Physical Form Solid
CAS 1837-57-6
Color Yellow
Quantity 100 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C18H21N3O4
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Synonym Acrinol
Solubility Information DMSO : ≥ 100 mg/mL (291.22 mM)
SMILES CC(O)C(O)=O.NC1=CC2=NC3=CC=C(OCC)C=C3C(N)=C2C=C1
Molecular Weight (g/mol) 343.38
Formula Weight 343.38
Percent Purity 99.62%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.