Learn More
Ethacridine lactate monohydrate, MedChemExpress
Descrizione
Ethacridine lactate (Acrinol) monohydrate is a widely used antiseptic and abortifacient. Ethacridine lactate monohydrate is effective against Staphylococcus aureus and other gram-positive cocci. Ethacridine lactate monohydrate is also a poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) inhibitor.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethacridine lactate monohydrate |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 6402-23-9 |
| Colore | Yellow |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C18H23N3O5 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | Acrinol monohydrate |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (276.71 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (5.53 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only