Learn More
Ethacridine Lactate Monohydrate, TRC
Codice prodotto. 30382730
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30382730 5 g
30382590 10 g
30369375 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30382730 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE6760235G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6402-23-9
Formula molecolare C15 H15 N3 O . C3 H6 O3 . H2 O
Molecular Weight (g/mol) 361.39
Sinonimo Ethacridine Lactate Monohydrate, 7-Ethoxyacridine-3,9-diamine (2RS)-2-hydroxypropanoate monohydrate, 7-Ethoxy-3,9-acridinediamine lactate monohydrate, 6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate, 2,5-Diamino-7-ethoxyacridine lactate monohydrate, 2-Ethoxy-6,9-diaminoacridine lactate monohydrate, Etakridin lactate monohydrate, Acrinol, Rimaon, Rivanol, Vucine, Acrolactine, Ethodin, Metifex
IUPAC Name 7-ethoxyacridine-3,9-diamine;2-hydroxypropanoic acid;hydrate
SMILES O.CCOc1ccc2nc3cc(N)ccc3c(N)c2c1.CC(O)C(=O)O
Tekniske data
Materiale o nome chimico Ethacridine lactate monohydrate
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C15H15N3O.C3H6O3.H2O/c1-2-19-10-4-6-13-12(8-10)15(17)11-5-3-9(16)7-14(11)18-13;1-2(4)3(5)6;/h3-8H,2,16H2,1H3,(H2,17,18);2,4H,1H3,(H,5,6);1H2
Peso formulazione 361.1638
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.