Learn More
Ethacrynic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Etacrynic Acid |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H12Cl2O4/c1-3-7(2)13(18)8-4-5-9(12(15)11(8)14)19-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17) |
| Peso formulazione | 302.0113 |
| Percent Purity | >95% |