Learn More
Ethanediol, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10040160 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Plastic Coated Glass bottle
Plastic container
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
500mL
Codice prodotto. 10040160
Marca: Fisher Chemical E/0352/17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
C2H6O2, CAS Number-107-21-1, 1,2-ethanediol, ethylene alcohol, ethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, monoethylene glycol, glycol alcohol, glycol, tescol, fridex, 2.5L, 196 deg.C, CHEBI:30742, Colorless, 62.06g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, ethane-1,2-diol, -13 deg.C, 2885
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-21-1
Formula molecolare C2H6O2
Molecular Weight (g/mol) 62.068
Numero MDL 2885
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES C(CO)O
Specifica
Punto di fusione -13°C
Colore Colorless
pH 5.5 to 7.5
Punti di ebollizione 196°C
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 2.5 L
Densità vapore 2.14
Peso formulazione 62.06g/mol
Pressione del vapore 0.12mmHg at 20°C
Forma fisica Viscous Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylene glycol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/