Learn More
Ethanediol, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10754371 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Plastic Coated Glass bottle
Plastic container
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10754371 25 L Plastic container 25L
10335800 500 mL Amber glass bottle 500mL
10040160 2.5 L Amber glass bottle 2.50L
10284430 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10754371 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore E/0352/25
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
C2H6O2, CAS Number-107-21-1, 1,2-ethanediol, ethylene alcohol, ethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, monoethylene glycol, glycol alcohol, glycol, tescol, fridex, 2.5L, 196 deg.C, CHEBI:30742, Colorless, 62.06g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, ethane-1,2-diol, -13 deg.C, 2885
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-21-1
Formula molecolare C2H6O2
Molecular Weight (g/mol) 62.068
Numero MDL 2885
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES C(CO)O
Specifica
Punto di fusione -13°C
Colore Colorless
pH 5.5 to 7.5
Punti di ebollizione 196°C
Imballaggio Plastic container
Quantità 25 L
Densità vapore 2.14
Peso formulazione 62.06g/mol
Pressione del vapore 0.12mmHg at 20°C
Forma fisica Viscous Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylene glycol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico