Descrizione
C2H6O2, CAS Number-107-21-1, ethylene alcohol, glycol alcohol, 2-hydroxyethanol, 1,2-ethanediol, glycol, fridex, monoethylene glycol, tescol, 1,2-dihydroxyethane, ethylene glycol, 2.5L, 196 deg.C, CHEBI:30742, Colorless, 62.06g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, ethane-1,2-diol, -13 deg.C, 2885
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | -13°C |
| Colore | Colorless |
| pH | 5.5 to 7.5 |
| Punti di ebollizione | 196°C |
| Imballaggio | HDPE plastic bottle |
| Quantità | 2.5 L |
| Densità vapore | 2.14 |
| Peso formulazione | 62.06g/mol |
| Pressione del vapore | 0.12mmHg at 20°C |
| Forma fisica | Viscous Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ethylene glycol
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico