Learn More
Ethanediol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10395700 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
HDPE plastic bottle
Plastic container
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10395700 500 mL HDPE plastic bottle 500mL
10122000 1 L Amber glass bottle 1L
10274430 2.5 L Amber glass bottle 2.50L
10346420 2.5 L HDPE plastic bottle 2.50L
10000130 25 L Plastic container 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10395700 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore E/0350/PB08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
C2H6O2, CAS Number-107-21-1, ethylene alcohol, glycol alcohol, 2-hydroxyethanol, 1,2-ethanediol, glycol, fridex, monoethylene glycol, tescol, 1,2-dihydroxyethane, ethylene glycol, 2.5L, 196 deg.C, CHEBI:30742, Colorless, 62.06g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, ethane-1,2-diol, -13 deg.C, 2885 | CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62.068 g/mol
C2H6O2, CAS Number-107-21-1, ethylene alcohol, glycol alcohol, 2-hydroxyethanol, 1,2-ethanediol, glycol, fridex, monoethylene glycol, tescol, 1,2-dihydroxyethane, ethylene glycol, 2.5L, 196 deg.C, CHEBI:30742, Colorless, 62.06g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, ethane-1,2-diol, -13 deg.C, 2885
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-21-1
Formula molecolare C2H6O2
Molecular Weight (g/mol) 62.068
Numero MDL 2885
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES C(CO)O
Specifica
Punto di fusione -13°C
Colore Colorless
pH 5.5 to 7.5
Punti di ebollizione 196°C
Imballaggio HDPE plastic bottle
Quantità 500 mL
Densità vapore 2.14
Peso formulazione 62.06g/mol
Pressione del vapore 0.12mmHg at 20°C
Forma fisica Viscous Liquid