Learn More
Ethanesulfonic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10218433
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
594-45-6
C2H5O3S
109.12
MFCD00007529
CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-M
ethylsulfonic acid, ethanesulphonic acid, ethane sulfonate, ethane sulfonic acid, ethane sulphonic acid, ethansulfonic acid, ethylsulphonic acid, 1-ethanesulfonic acid, 2-ethanesulfonic acid, ethanesulfonicacid
11668
CHEBI:42465
CCS([O-])(=O)=O
594-45-6
C2H5O3S
109.12
MFCD00007529
CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-M
ethylsulfonic acid, ethanesulphonic acid, ethane sulfonate, ethane sulfonic acid, ethane sulphonic acid, ethansulfonic acid, ethylsulphonic acid, 1-ethanesulfonic acid, 2-ethanesulfonic acid, ethanesulfonicacid
11668
CHEBI:42465
CCS([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Ethanesulfonic acid
Nota nome 95%
Punto di fusione -17.0°C
Colore Yellow to Brown
Densità 1.3430g/mL
Punti di ebollizione 136°C to 140°C (3.0 hPa)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C2H5SO3H
Indice di rifrazione 1.4325 to 1.4355
Quantità 100 g
Beilstein 04, 5
Gravità specifica 1.343
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
IUPAC Name ethanesulfonate
Peso formulazione 110.13
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethanesulfonic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.