missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethanesulfonic acid sodium salt, 98%, may cont. ca 2% water

Codice prodotto. 11484857
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11484857

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21824.14

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CAS: 5324-47-0 | C2H5NaO3S | 132.109 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 5324-47-0
Formula molecolare C2H5NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 132.109
Numero MDL MFCD00066498
InChI Key KQFAFFYKLIBKDE-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium ethanesulfonate, sodium ethanesulphonate, ethanesulfonic acid sodium salt, ethanesulfonic acid, sodium salt, ethane sulfonic acid sodium salt, sodiumethanesulfonate, sodium ethylsulfonate, sodium esylate, sodium ethane sulfonate, ethylsulfonic acid sodium salt
PubChem CID 4192170
IUPAC Name sodium;ethanesulfonate
SMILES CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]

Specifica

Materiale o nome chimico Ethanesulfonic acid sodium salt
Punto di fusione ∼270°C
Note percentuale saggio may cont. ≈2% water
Quantità 25 g
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 132.11
Percent Purity 98%

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato