Learn More
Ethanesulfonyl chloride, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-126407
Click to view available options
Quantità:
5 mL
50 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
594-44-5
C2H5ClO2S
128.57
MFCD00007460
FRYHCSODNHYDPU-UHFFFAOYSA-N
ethylsulfonyl chloride, ethylsulfochloride, 1-ethanesulfonyl chloride, ethanesulphonyl chloride, ethanesulfonylchloride, unii-b56zoc898a, ethylsulfonylchloride, ethansulfonyl chloride, ethansulfonylchlorid, ethanesulfonylchoride
11667
ethanesulfonyl chloride
CCS(Cl)(=O)=O
594-44-5
C2H5ClO2S
128.57
MFCD00007460
FRYHCSODNHYDPU-UHFFFAOYSA-N
ethylsulfonyl chloride, ethylsulfochloride, 1-ethanesulfonyl chloride, ethanesulphonyl chloride, ethanesulfonylchloride, unii-b56zoc898a, ethylsulfonylchloride, ethansulfonyl chloride, ethansulfonylchlorid, ethanesulfonylchoride
11667
ethanesulfonyl chloride
CCS(Cl)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Ethanesulfonyl chloride
Nota nome 98+%
Colore Brown to Pink-Purple or Colorless to Yellow
Densità 1.3500g/mL
Punti di ebollizione 177.0°C
Punto d'infiammabilità 83°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C2H5SO2Cl
Indice di rifrazione 1.4520 to 1.4540
Quantità 5 mL
Beilstein 04, 6
Gravità specifica 1.35
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in acetone and ethyl ether
Viscosità 1.44 mm2/s (20°C)
Peso formulazione 128.58
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethanesulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.