Learn More
Ethanesulfonyl chloride, 98+%
Codice prodotto. 11450148
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11450148 25 g 25g
11460148 100 g 100g
11470148 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11450148 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23723.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 594-44-5 | C2H5ClO2S | 128.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 594-44-5
Formula molecolare C2H5ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 128.57
Numero MDL MFCD00007460
InChI Key FRYHCSODNHYDPU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylsulfonyl chloride, ethylsulfochloride, 1-ethanesulfonyl chloride, ethanesulphonyl chloride, ethanesulfonylchloride, unii-b56zoc898a, ethylsulfonylchloride, ethansulfonyl chloride, ethansulfonylchlorid, ethanesulfonylchoride
PubChem CID 11667
IUPAC Name ethanesulfonyl chloride
SMILES CCS(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethanesulfonyl chloride
Punto di fusione -70°C
Densità 1.35
Punti di ebollizione 176°C to 178°C
Punto d'infiammabilità 83°C (181°F)
Formula lineare CH3CH2SO2Cl
Indice di rifrazione 1.454
Quantità 25 g
Numero UN UN2927
Beilstein 773865
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 128.57
Percent Purity ≥98%