Learn More
Ethanesulfonyl chloride, 98+%
Codice prodotto. 10581271 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
50 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
50mL
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10581271 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10154650 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10571271 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10174600 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10015923 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10581271 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 215821000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 594-44-5 | C2H5ClO2S | 128.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 594-44-5
Formula molecolare C2H5ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 128.57
Numero MDL MFCD00007460
InChI Key FRYHCSODNHYDPU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylsulfonyl chloride, ethylsulfochloride, 1-ethanesulfonyl chloride, ethanesulphonyl chloride, ethanesulfonylchloride, unii-b56zoc898a, ethylsulfonylchloride, ethansulfonyl chloride, ethansulfonylchlorid, ethanesulfonylchoride
PubChem CID 11667
IUPAC Name ethanesulfonyl chloride
SMILES CCS(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethanesulfonyl chloride
Nota nome 98+%
Colore Brown to Pink-Purple or Colorless to Yellow
Densità 1.3500g/mL
Punti di ebollizione 177.0°C
Punto d'infiammabilità 83°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5SO2Cl
Indice di rifrazione 1.4520 to 1.4540
Quantità 100 mL
Beilstein 04, 6
Gravità specifica 1.35
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in acetone and ethyl ether
Viscosità 1.44 mm2/s (20°C)
Peso formulazione 128.58
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethanesulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.