Learn More
Ethanethiol, TRC
Codice prodotto. 30388030
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30388030 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30388030 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE676470250ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethanethiol
CAS 75-08-1
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C2 H6 S
Quantità 250 mL
Sinonimo Ethyl hydrosulfide, Ethyl mercaptan, Ethyl thioalcohol, Mercaptoethane, NSC 93877, Thioethanol, Thioethyl alcohol
InChI Formula InChI=1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
SMILES CCS
IUPAC Name ethanethiol
Molecular Weight (g/mol) 62.134
Peso formulazione 62.019
Percent Purity >95